主要文件
67696
Supelco
N-Nitrosodibenzylamine
analytical standard
别名:
NDBzA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H14N2O
CAS号:
分子量:
226.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(N=O)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI 密鑰
RZJLAUZAMYYGMS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Bladder
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)