主要文件
67681
Supelco
N-Nitrosodiisopropylamine
analytical standard
别名:
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamine, DIPNA, NDIP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N2O
CAS号:
分子量:
130.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)