Merck
66884-U
Supelco
Empore SPE盘片
polystyrene-divinylbenzene (SDB-XC), diam. 47 mm, pk of 20
别名:
polymeric reverse phase, SPE disk, 47 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
13111000
NACRES:
NB.21
产品名称
Empore SPE盘片, matrix active group polystyrene-divinylbenzene (SDB-XC), diam. 47 mm, pk of 20
agency
NIOSH 5603
品質等級
產品線
Empore
包裝
pk of 20
製造商/商標名
CDS Analytical 98-0604-0223-1
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
直徑
47 mm
膜厚度
0.5 mm
表面積
450 m2/g
基質活性組
polystyrene-divinylbenzene (SDB-XC)
粒徑
12 μm (spherical)
12 μm
孔徑
80 Å pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Empore 膜固相萃取技术包含紧密地装入惰性 PTFE 原纤维中的固相萃取颗粒(90% 固相萃取颗粒 : 10% PTFE,重量比)。固相萃取膜的制造工艺能够形成均匀的高密度萃取介质,该介质相对于传统的吸附剂/填充床固相萃取产品具有明显的优势。Empore 固相萃取技术可以提供比传统填充床产品密度更大、更均匀的萃取床,从而使床重量更轻、分析物到空隙扩散的路径更短,并且萃取效率更高。
Empore 系列固相萃取圆片是用于萃取大量水性样品的最完整的固相萃取圆片产品。该产品系列包括经过时间考验的试验 C18 以及独特的相化学性质(例如碳和高极性油脂圆片)。该圆片是环境分析的理想选择,此类分析的样品量通常为 1L,并是 LLE 的高效替代方案。
省时省钱:
  • 降低固相萃取床质量 = 减少固相萃取溶剂和洗脱体积
  • 使固相萃取洗脱液蒸发时间最短
  • 能够直接注入固相萃取洗脱液
  • 致密均匀的萃取介质 = 无固相萃取通道和空隙效应
  • 高效的传质动力使流速更快
  • 消除固相萃取细粒,延长色谱柱和仪器的使用寿命
應用
用于从水性样品和土壤提取物中萃取中等极性到非极性的分析物。符合以下方法:
  • EPA 方法 515.2 — 氯代酸类
  • EPA 方法 526.1 — 选定的半挥性有机物
  • EPA 方法 527 — 选定的农药和阻燃剂
  • EPA 方法 553
  • 8041 — 酚类
  • 8081 — 有机氯农药渗滤液
  • 8270 — 半挥发性有机物 — TCLP 渗滤液
  • 8321 — 苯氧羧酸除草剂 — TCLP 渗滤液
  • 8330 — 硝基芳烃和硝基胺类
  • NIOSH 5602 — 空气中的草不绿
法律資訊
Empore is a trademark of CDS Analytical
免責聲明
′CDS Analytical LLC最近从3M Purification Inc.获得了Empore产品的权利。在过渡阶段,您可能会收到带有任一生产商品牌的产品。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)