主要文件
64761
Supelco
PTFE 套管
for use with 24/40 , pkg of 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
材料
PTFE sleeve
品質等級
包裝
pkg of 5
技術
passive air sampling: suitable
應用
environmental
相容性
for use with 24/40 
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
PTFE Sleeve is an accessory that can be used with modular liquid-liquid extraction (LLE) replacement components.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)