主要文件
584626-U
Supelco
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
别名:
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
产品名称
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2.7μm HPLC色谱柱, column L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L11
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
參數
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
柱長度 × 內徑
25 cm × 4.6 mm
表面積
90 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
phenylhexyl phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
90 Å
pH值範圍
2-9
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由于溶质与键合相的芳香环及其离域电子发生相互作用,使Phenyl-Hexyl固定相具有独特的选择性。这种独特的芳香基选择性使其与C18和RP-酰胺固定相互补(正交)。Phenyl-Hexyl固定相也倾向于具有良好的形状选择性,这可能来自于溶质与平面环系统的多点相互作用。对于具有芳族吸电子基团(氟、硝基等)或具有离域杂环系统(如苯二氮类化合物)的溶质,通常具有更强的保留性和选择性。
法律資訊
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)