产品名称
Ascentis ® C18 HPLC 色谱柱, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
標籤範圍
25% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面覆盖率
3.7 μmol/m2
雜質
<5 ppm metals
基質
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
100 Å
工作pH值範圍
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ascentis C18 是特别稳定可靠的首选 HPLC 色谱柱,即使对于难以分离的化合物也能提供对称的峰形和出色的保留性能。
應用
- A dilute-and-shoot liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for urinary 18-hydroxycortisol quantification and its application in establishing reference intervals: 本文详细介绍了 Ascentis® C18 色谱柱在临床环境尿液皮质醇水平测量中的应用。该方法为患者激素水平评估提供了一种快速、准确、可靠的方法,对于内分泌失调诊断至关重要(Zhao et al., 2022)。
- A Comparative Study on Analysis of Ginsenosides in American Ginseng Root Residue by HPLC-DAD-ESI-MS and UPLC-HRMS-MS/MS: 本研究利用Ascentis® C18比较了定量人参皂苷的不同分析方法,展示了该色谱柱在天然产物研究中的适配能力和精确性——这对于确保草药的质量和功效至关重要(Hsu et al., 2022)。
- Validation of a Rapid and Easy-to-Apply Method to Simultaneously Quantify Co-Loaded Dexamethasone and Melatonin PLGA Microspheres by HPLC-UV: 这项研究重点介绍了Ascentis® C18 在药物制剂中的有效性,证明了其分析复杂药物输送系统的能力,有助于开发更有效的治疗方案(Brugnera et al., 2022)。
- Simultaneous determination of ivermectin, clorsulon and their related substances in an injectable finished product by a stability-indicating RP-HPLC method: 本文介绍了Ascentis® C18 在兽医学中的应用,提供了有关药物稳定性和成分的重要见解——这对于法规遵从性和动物安全至关重要(Padivitage et al., 2022)。
特點和優勢
- 出色的保留性能
- 优良的峰形对称性
- 重现性好
- 与 LC-MS 完全兼容
法律資訊
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
581322-U | 4061838548726 |