主要文件
57950-U
Rheodyne® 8125 型低扩散进样器
别名:
Low Dispersion HPLC Injector
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
eCl@ss:
32070500
NACRES:
SB.51
描述
manual, dispersion injector
特點
number of ports 6
positions 2
參數
7000 psi max. pressure (490 bar)
一般說明
进低至 0.1μL 的样品仍保持高精度、无流失。常用的 7125 型进样器具有低扩散的特点,其内部通道内径很小。非常适合与窄径柱(1-3mm 内径)匹配使用,也能很好的与较大直径色谱柱一起使用。相对不保留小峰对分离度的改善程度最大,而这些峰大多受柱外效应的影响。
其它特征包括:
  • 内置零滞留针口
  • 内置进样信号位置开关
  • 转子密封件的长寿命—进样 30,000 次后才需更换密封件 (Vespel)
  • 用户可调至 7000psi (490kg/cm2)
  • 易于维护的平面转子设计
同时提供 5μL 定量环、用于所有接口的接头、22 号 luer 接口针头、针口清洗器、两根排放管、扳手、安装螺钉和使用说明书。其它定量环需要单独订购。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)