主要文件
57665-U
Upchurch 聚合物管件切管器
别名:
Polymer Tubing Cutting Tool
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
用途
for cutting 1/8-1/16" polymer tubing
一般說明
该可靠、耐用装置由 Upchurch 设计,专用于切割 1/8 英寸至 1/16 英寸的 PEEK、PTFE 和 Tefzel 管。包括 4 片备用刀片。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2