Key Documents
57403
紧密的反应器螺旋管
L × I.D. 10 m × 0.25 mm, volume 0.5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
長度 × 內徑
10 m × 0.25 mm
容積
0.5 mL
相容性
for use with PHRED Reactor
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)