主要文件
57402
紧密的反应器螺旋管
L × I.D. 5 m × 0.25 mm, volume 0.25 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
長度 × 內徑
5 m × 0.25 mm
容積
0.25 mL
相容性
for use with PHRED Reactor
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1