Merck
57319
Supelco
SPME固相微萃取萃取头 Carboxen/聚二甲基硅氧烷 (CAR/PDMS)
greener alternative
df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
材料
fused silica fiber
plain black hub
品質等級
針尺寸
24 ga
包裝
pkg of 3 ea
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
纖維長度
1 cm
基質活性組
CAR/PDMS coating
應用
food and beverages
相容性
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
固相微萃取(SPME)技术通常用于GC / MS分析。 它有助于简化和加快样品制备,同时还降低了萃取过程中的溶剂需求。
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是一种绿色的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
用于气体和低分子量化合物 (MW 30-225)
應用
使用 SPME 纤维组件 (CAR/PDMS):
  • 从奶酪样品的顶空瓶中提取挥发物。
  • 测定 石鳖的二甲基硫化物浓度。
  • 进行2-庚酮浓度测定。
腳註
这种SPME纤维束也可与镍钛合金(NIT)核一起购买,货号为57908,可提供增强的纤维重现性、更高的纤维耐久性、保持方法一致性的选择性和确保分析物稳定性的核心惰性。 更多信息请见SigmaAldrich.com/NITSPME
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
实验方案
The use of solid phase microextraction (SPME) allowed for the straightforward, fast, sensitive, and accurate GC/MS determination of the residual solvent content of spiked and unspiked samples of hemp extract.