主要文件
57170-U
Supelco
ENVI -18 DSK SPE 萃取盘
C18, diam. 90 mm, pk of 12
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
产品名称
ENVI -18 DSK SPE 萃取盘, diam. 90 mm, pk of 12
agency
suitable for EPA 1613
品質等級
包裝
pk of 12
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
直徑
90 mm
基質活性組
C18 bonding, octadecyl
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
助留机理:反相
样品基质相容性:水溶液(饮用水)
  • 等同于 ENVI-18 和 ENVI-8 填充床固相萃取吸附剂的固相萃取膜
  • 内含 C18 或 C8 改性二氧化硅颗粒的多孔玻璃纤维膜。
  • 从饮用水样品中提取有机污染时,比 PTFE 圆片的流速更快,堵塞更少
  • 典型应用包括多环芳烃 (PAH)、多氯联苯 (PCB)、邻苯二甲酸酯、半挥发性有机物、百草枯和杀草快、农药和除草剂
法律資訊
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)