主要文件
57085
Supelco
Supelclean LC-Alumina-B 固相萃取管
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
别名:
Supelclean LC-Alumina-B,6mL,每包 30 件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
材料
polypropylene tube
品質等級
成份
bed wt., 2 g
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
6 mL
基質
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
基質活性組
Alumina phase
粒徑
60-325 mesh
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)