主要文件
57048
Supelco
长阀杆流量控制阀
pk of 6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
包裝
pk of 6
品質等級
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
food and beverages
一般說明
如果使用 12、20 或 60mL SPE 小柱,Visiprep 12 位或 24 位标准型(非防交叉污染型)固相萃取装置的流速控制阀需替换成此阀杆流量控制阀。
注:不用于 Visiprep DL. 防交叉污染(一次性小柱连接管)装置
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)