主要文件
567502-U
Supelco
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
别名:
Discovery五氟苯基PFP HPLC色谱柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Discovery ® HS F5 HPLC 色谱柱, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L43
產品線
Discovery®
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
包裝
1 ea of
標籤範圍
12% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
10 cm × 2.1 mm
表面積
300 m2/g
表面覆盖率
4 μmol/m2
雜質
<10 ppm metals
基質
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
基質活性組
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
120 Å
工作pH值範圍
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
将 C18 柱方法转换至 Discovery® HS F5 柱的指导原则:
通常,碱性化合物在 HS F5 色谱柱上的保留时间比在 C18 柱上更长。在 C18 柱上流动相中的有机相含量提高 5% 至 10% 通常可获得与 HS F5 柱类似的保留值。使用其他化合物所得的结果差异则很大。然而 log Po/w 值小于 2.5 的化合物在 HS F5 柱上的保留时间通常要长于 C18 柱。保留时间的差异程度与化合物的 logP o/w 值密切相关。
Discovery® HS F5 键合相可提供与 C18 色谱柱截然不同的反相分离。由于 F5 色谱柱上各种化合物通常会在与 C18 相同的时间范围内洗脱出来,使得大部分的 C18 方法可轻松转换到 F5 上。
應用
  • 同时测定血液中未衍生化苯丙氨酸和酪氨酸、用于苯丙酮尿症诊断和监测的生物分析HPLC-UV技术的优化与验证。:研究优化并验证了使用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱同时测定血液样品中苯丙氨酸和酪氨酸的HPLC-UV方法,为诊断和监测苯丙酮尿症提供了可靠工具。(Rabti et al., 2024)。
  • 中心切割二维非手性-手性液相色谱法应用于评估立体选择性代谢、体内生物活性和大脑对靶向中枢神经系统的手性候选药物的反应。:该研究在二维非手性-手性液相色谱中使用Discovery® HS F5 HPLC色谱柱评估手性CNS候选药物的立体选择性代谢和生物活性。(Battisti et al., 2016)。
  • 五氟苯基柱色谱分离砷及其在水稻中的应用。:本文介绍了使用五氟苯基色谱柱分离大米中的砷,重点介绍了Discovery® HS F5 HPLC色谱柱在环境和食品安全应用中的有效性。(Baba et al., 2014)。
  • 五氟苯丙基固定相相对于常规C18固定相的优势--应用于曲安奈德分析。:该研究将Discovery® HS F5 HPLC色谱柱与常规C18色谱柱进行了比较,展示了其在曲安奈德分析方面的卓越性能。(Havlíková et al., 2008)。
特點和優勢
  • 独特的选择性
  • 保留能力与 C18 柱类似(有时需要洗脱能力更强的流动相)
  • 峰形极佳
  • 稳定性好、低流失,适用于 LC-MS 分析
  • 粒径范围从 3μm 到 10μm 可供选择
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1165(1-2), 58-66 (2007-08-07)
In this study, the chromatographic performance of a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was evaluated for the rapid separation of phenethylamine alkaloids (i.e. (+/-)-octopamine, (+/-)-synephrine, tyramine, N-methyltyramine and hordenine) in Citrus aurantium plant material (fruits and peel), various Citrus species, extracts
Milan Nobilis et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(32), 3845-3852 (2011-11-22)
New bioanalytical SPE-HPLC-PDA-FL method for the determination of the neuroleptic drug tiapride and its N-desethyl metabolite was developed, validated and applied to xenobiochemical and pharmacokinetic studies in humans and animals. The sample preparation process involved solid-phase extraction of diluted plasma
Hiroyuki Kataoka et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(1), 331-340 (2012-10-16)
We have developed a simple and sensitive method for the simultaneous determination of testosterone (TES), cortisol (CRT), and dehydroepiandrosterone (DHEA) in saliva by automated online in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) using a Discovery HS
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein
Global Trade Item Number
货号GTIN
567502-U4061838545534