主要文件
567281-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Discovery® BIO Wide Pore C5 Supelguard 保护柱芯, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
材料
stainless steel column
品質等級
產品線
Discovery®
特點
endcapped
包裝
pkg of 1 kit
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 4 mm
表面積
100 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C5 (pentyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
2-8
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
腳註
套件包括一个保护柱芯、一个独立式保护柱套、一段管路、2 个接头螺母和密封垫圈。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
相关内容
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.