主要文件
56728
Supelco
不锈钢 1/16 英寸毛细管
L × O.D. × I.D. 30 cm × 1/16 in. × 0.020 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32119290
長度 × 外徑 × 內徑
30 cm × 1/16 in. × 0.020 in.
顏色
yellow band
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
316 不锈钢,1/16 英寸外径,1m 长的已卷起,其余长度的为直线型。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)