主要文件
56330AST
Supelco
apHera C4 HPLC Guard Column
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
材料
stainless steel column
產品線
apHera
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
apHera
參數
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 4.6 mm
基質
polymeric
基質活性組
C4 (butyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
1-14
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)