主要文件
54794
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
LiChrospher® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
品質等級
特點
endcapped: no
包裝
pkg of 4 ea
標籤範圍
21% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
1 cm × 4.6 mm
基質
Octadecyl
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
應用
food and beverages
相容性
for use with 3.0 to 4.6 mm columns
分離技術
reversed phase
一般說明
Use guard cartridge holder 54987
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)