主要文件
54005-U
Supelco
Supelclean LC-Florisil® 固相萃取管
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
别名:
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
PE frit
polypropylene hardware
品質等級
成份
bed wt., 1 g
包裝
pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
6 mL
基質
magnesium silicate base material
基質活性組
Florisil phase
粒徑
100-200 mesh
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)