产品名称
Ascentis® Express HILIC, 2.7 μm HPLC色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L3
產品線
Ascentis®
特點
endcapped: no
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
silica phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
90 Å
工作pH值
1-8
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
查看Ascentis Express主页获取关于该全新色谱柱技术的更多信息。
法律資訊
相關產品
防護柱套
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
53938-U | 4061838534651 |