产品名称
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl,2.7μm HPLC色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L11
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
phenylhexyl phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
90 Å
pH值範圍
2-9
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 一种采用直接进样结合熔融核柱在线SPE-HPLC的全自动快速方法,用于测定拉格啤酒中的赭曲霉毒素A和橘霉素。展示了Ascentis ®Express Phenyl-Hexyl2.7μ m HPLC柱在自动检测饮料中污染物方面的稳健性。本研究彰显了高通量分析用色谱柱的能力,这对食品行业的质量控制至关重要,确保了安全性并符合监管标准(Lhotská et al., 2016)。
- 核壳颗粒柱在顺序注射色谱法酚酸测定中的优势:这项研究强调了Ascentis ®Express Phenyl-Hexyl柱在分析复杂酚类化合物方面的效率,说明了其在环境和制药应用中的优越性能。柱的设计增强了分离能力,这对各种样品中的酚类分析至关重要(Chocholouš et al., 2013)。
法律資訊
相關產品
防護柱套
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.
实验方案
RP-Amide and HILIC, both amenable to the analysis of polar compounds, were successfully used to resolve several beverage components, including sugars, vitamins, sweeteners, preservatives, and caffeine.