Merck
52788-U
Supelco
Discovery® DSC-MCAX SPE 固相萃取管
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
特點
endcapped
成份
bed wt., 1 g
包裝
pk of 30
標籤範圍
8.4% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容積
6 mL
基質
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
基質活性組
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
粒徑
50 μm
孔徑
70 Å pore size
容量
0.06 meq/g capacity
應用
food and beverages
分離技術
mixed mode
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
保留机理:混合模式阳离子交换(反相和阳离子交换)
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
  • 填充床含辛基 (C8) 和苯磺酸 (SCX) 二种键合
  • 双保留机理扩大了对一系列中性、碱性、酸性和两性离子化合物的保留
  • 开发用于从生物液体分离碱性化合物时,提供优良的选择性和样品净化
  • 分离碱性和两性离子极性化合物时具有更大的离子交换能力
  • 可用于从酸性和中性化合物中分离碱性/两性离子化合物
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)