主要文件
52703-U
Supelco
Discovery ® DSC-8 SPE 小柱
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
polypropylene tube
成份
bed wt., 50 mg
包裝
pk of 108
標籤範圍
9% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容積
1 mL
基質
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基質活性組
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
粒徑
50 μm
孔徑
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
助留机理:反相
样品基质相容性:水溶液(生物液体、水)
  • 单点键合,辛基 (9%C),封端;碳含量低于 DSC-18Lt
  • 用于洗脱在 DSC-18 或 DSC-18Lt 上保留性太强的极大疏水性分子
  • 使用该保留性较弱的相,通过更少的较弱有机溶剂快速释放疏水性分子
  • 可以使用离子强度足够的无机缓冲液进行洗脱
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.