主要文件
509795
与 Rheodyne® 和 Valco® 阀配套使用的 SGE 微量注射器(配有固定针头)
25F-LC, volume 25 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
針尺寸
22 ga
特點
Fixed needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 003300
針長 × 外徑
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
容積
25 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)