产品名称
Ascentis® Express OH5, 2 μm UHPLC 色谱柱, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L86
產品線
Ascentis®
特點
endcapped: no
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
10 cm × 3 mm
表面積
120 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
hydroxy, penta- phase
粒徑
2 μm
孔徑
90 Å pore size
pH值範圍
2-9
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
商品
High-speed Ascentis® Express OH5 HPLC columns are designed for enhanced HILIC partitioning and limited ion exchange retention
High-speed Ascentis® Express OH5 HPLC columns are designed for enhanced HILIC partitioning and limited ion exchange retention