508500
别名:
铝压接密封(无隔垫),银铝
1 of 10
Supelco
27016
Z166065
橡胶塞
Z292044
顶部开口式铝瓶盖
27201
PTFE/丁基橡胶隔垫
Z114243
手动铝盖钳口封盖器
27454-U
带 PTFE/橡胶隔垫的钳口密封盖
Sigma-Aldrich
Z114146
Wheaton 密封盖(可中心开口)
NIST2167
低合金钢
854979
带 PTFE/丁基橡胶隔垫的钳口密封盖
27200
silver aluminum
open center
pkg of 100 ea
Chromacol 20-ACB
20 mm
for use with 20 mm crimp seal
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
508578
20mm 氯丁基橡胶/PTFE 密封隔垫,邵氏硬度52,100个/包
33110-U
小瓶,钳口,血清瓶
854181-U
顶空样品瓶(平顶圆底)
22316-U
可调式手动钳口封盖器