产品名称
Ascentis® Express C18,5μm HPLC色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 3 mm
表面積
90 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
90 Å pore size
工作pH值
2-9
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ascentis® Express 5 μm C18是一种基于高效Fused-Core®颗粒设计的高速、高效液相色谱柱。Fused-Core®颗粒在固体二氧化硅核心周围的提供一层高纯度二氧化硅薄壳。由于0.5微米厚的多孔壳的浅扩散路径以及5微米的高度均匀总粒径,该颗粒设计具有非常高的柱效。 Ascentis Express 5 μm C18具有紧密结合、广泛封端的二甲基十八烷基固定相,提供了稳定的反相填料,可用于碱性、酸性或中性化合物。
法律資訊
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.