502626
1 of 10
Supelco
20532
PTFE (FEP) 管
58705
Cheminert® 管道接头
55067-U
Upchurch PEEK 手紧接头
Z226661
PEEK 管
57692
RheFlex® PEEK 接头
58639
Upchurch 接头套件
58694-U
PTFE FEP 管
Sigma-Aldrich
917753
Empty cartridges
51272-U
MicroTight 转接头
Z274240
Aldrich® tube fitting kit
green
pkg of 10 ea
0.015 in. (380 μm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。