主要文件
50140-U
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
長度 × 內徑:
12.5 cm × 4.6 mm
表面積:
350 m2/g
粒徑:
5 μm
基質活性組:
C8 (octyl) phase
孔徑:
100 Å
基質:
octyl
fully porous particle
产品名称
LiChrospher® RP-8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
製造商/商標名
LiChrospher®
包裝
1 ea of
標籤範圍
12.5% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
12.5 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
octyl
fully porous particle
基質活性組
C8 (octyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)