Key Documents
47351
Supelco
EPA 610-N 多环芳烃 (PAH) 标准品套装
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
eCl@ss:
32161000
等級
analytical standard
品質等級
agency
EPA 610
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
pkg of 1 kit
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
一般說明
EPA 610-N多环芳烃 (PAH) 标准品试剂盒可定性和定量分析城镇和工业废水中的多环芳烃 (PAH)。EPA 610法的实施前提是选择气相色谱-选择性检测器还是气相色谱/质谱联用法。分析师也可在GC和HPLC之间选择更好的配置。610法描述了具体的预装GC色谱柱,但色谱条件可以更改(比如可改用毛细管柱),前提是更改后方法的准确度或精密度不低于标准方法。
事实上,我们的EPA 610-N多环芳烃标准品试剂盒含有16种单独包装的多环芳烃纯品,可用于自制混合溶液,以满足特有的实验室要求。每个PAH都经过了GC纯度测试。
應用
EPA 610-N多环芳烃标准品试剂盒可作为分析混标标准品,用于通过液相色谱-电化学检测-质谱 (LC-EC-MS) 联用法定量分析和分离混合物中的多环芳烃。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Acenaphthylene .1 g
  • Anthracene 5 g
  • Benzo[a]anthracene .1 g
  • Benzo[a]pyrene .1 g
  • Benzo[b]fluoranthene .05 g
  • Benzo[ghi]perylene .025 g
  • Benzo[k]fluoranthene .05 g
  • Chrysene(93%) .1 g
  • Dibenzo[a,h]anthracene .1 g
  • Fluoranthene 5 g
  • Fluorene 5 g
  • Indenol[1,2,3-cd]pyrene .01 g
  • Naphthalene 5 g
  • Phenanthrene 5 g
  • Pyrene 5 g
  • Acenaphthene 5 g
查看所有结果 (16)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Liquid chromatography-electrochemistry-mass spectrometry of polycyclic aromatic hydrocarbons
MS, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 378(4), 917-925 (2004)