主要文件
47310-U
Supelco
HPLC 核苷类测试混标
in 1% sodium formate (varied conc.), analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
in 1% sodium formate (varied conc.)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
相容性
use to QA LC-18-S columns
形式
multi-component solution
分離技術
reversed phase
儲存溫度
2-8°C
一般說明
核苷测试混合物可用于对色谱问题进行疑难排查、优化系统效率和评估色谱柱。这些测试混合物在琥珀色的安瓿瓶中进行运输,以防止光降解。包括了正确使用和结果解读指南。核苷测试混合物可根据柱特异性或应用特异性的要求进行适用性选择。可通过紫外检测进行鉴定。如需更多信息,可索取HPLC疑难排查指南(公告826)。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
分析物
说明
    Cytidine 50 μg/mL
    Guanosine 25 μg/mL
    Inosine 25 μg/mL
    1-Methyladenosine 25 μg/mL
    5-Methylcytidine 100 μg/mL
    2′-O-Methylcytidine 20 μg/mL
    3-Methylcytidine methosulfate 100 μg/mL
    7-Methylguanosine 25 μg/mL
    5-Methyluridine 50 μg/mL
    β-Pseudouridine 25 μg/mL
    2-Thiocytidine dihydrate 10 μg/mL
    Uridine 25 μg/mL
    查看所有结果 (12)
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)