主要文件
47205
Supelco
ASTM® D4815 定量校准混标 1
with Internal Standard, (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
analytical standard
agency
ASTM® D4815
包裝
ampule of 1 mL
濃度
(each component at the nominal wt% indicated)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
petroleum
形式
multi-component solution
儲存溫度
room temp
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
其他說明
每种组分均为以下标称重量百分数。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
分析物
说明
    tert-Butanol .095 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether 19 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 5 % (w/w)
    Ethanol 2.85 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol 1.19 % (w/w)
    Isooctane:xylene (65:35) 71.87 % (w/w)
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-27.4 °F
閃點(°C)
-33 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)