Merck
442639
Supelco
甲基丙烯醛-2,4-DNPH
analytical standard
别名:
甲基丙烯醛-2,4-二硝基苯腙
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS号:
分子量:
250.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 100 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
應用
environmental
形式
neat
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(=C)\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-7(2)6-11-12-9-4-3-8(13(15)16)5-10(9)14(17)18/h3-6,12H,1H2,2H3/b11-6+
InChI 密鑰
TUBWWZMXYOKKNG-IZZDOVSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)