certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
5000 μg/mL in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)C(c2ccc(Cl)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
InChI 密鑰
YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
实验方案
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5