主要文件
29759-U
Supelco
Silica PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, average thickness 6 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
NACRES:
SB.54
材料
fused silica
品質等級
描述
PLOT = Porous Layer Open Tubular
參數
-80-225 °C temperature (isothermal or programmed)
平均厚度
6 μm
df
6 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
60 m × 0.53 mm
基質活性組
Silica phase
應用
chemicals and industrial polymers
柱類型
capillary PLOT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Application: This column can be used for the separation of C1-C4 hydrocarbons (even in the presence of moisture), fluorocarbons, sulfur gases, and carbon dioxide.
USP Code: None
Phase:
  • Silica
Temp. Limits:
  • -80 °C to 225 °C (isothermal or programmed)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)