主要文件
29321-U
Supelco
经过认证的带隔垫聚丙烯盖
9 mm cap, PTFE/silicone/PTFE septum, dark blue polypropylene cap
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone/PTFE septum
dark blue polypropylene cap
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
膠墊厚度
1.5 mm
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)