主要文件
29147-U
Supelco
具有熔融玻璃内衬管的样品瓶,卡合式密封
volume 0.3 mL (300 μL), clear glass vial, interlocked vial (with fused-in insert), Snap Seal, 11 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
特點
closure type snap seal vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
0.3 mL (300 μL)
接頭
thread for 11 mm (snap seal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该新型样品瓶/内衬管限定容量的样品瓶为 300μL 玻璃内衬管,其永久性熔入 12×32mm 玻璃样品瓶。该产品具有一般微量样品瓶的简易性和功能,但费用却大大降低。
  • 内衬管位于样品瓶中心
  • 玻璃的相互熔融消除了污染的可能性
  • 样品瓶由硼硅酸盐 1 型玻璃制成,可选择透明或棕色玻璃
·
法律資訊
Snap Seal is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)