材料
PTFE/silicone septum (with slit)
black polypropylene cap
特點
closure type black polypropylene hole cap
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
预组装的 9mm 开孔带隔垫聚丙烯盖。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3