Merck
2879601-U
Supelco
进样口衬管,分流/不分流式 FAST FocusLiner(填充玻璃棉)
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115719
NACRES:
SB.54
包裝
pkg of 1 ea
長度 × 外徑 × 內徑
78.5 mm × 6.3 mm × 2.3 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
法律資訊
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)