特點
output flow 3500 cc/min
製造商/商標名
UHP-35ZA 230V
Domnick Hunter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- 耗电低
- 壁挂简单易行
- 经过 CE 认证
Nitrox 零空气发生器使用催化氧化系统持续产生基本上不含烃类(包括甲烷)的空气。压缩空气经过滤除去油、水和粒子,然后通过加热的铂催化剂,将空气中的甲烷和氧气转化为二氧化碳和水。如果进气中的烃类含量小于 10ppm(以甲烷计算),残余的烃类浓度(以甲烷计算)则小于 0.1ppm。催化剂下游的高效 0.01 微米过滤器确保从产物流中进一步去除粒子。
可应客户要求提供维护过滤器套件和质保信息。请通过 techservice@sial.com 或致电 800-359-3041 与 Supelco 技术服务部联系。
法律資訊
domnick hunter is a registered trademark of Parker Hannifin
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3