主要文件
27479
Supelco
微型反应容器,3mL,黑色酚醛孔盖,12件装
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H 26 mm × 72 mm, PTFE/silicone septum, graduations: no
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE/silicone septum
clear glass vial
特點
closure type black phenolic hole cap
graduations: no
pre-assembled
包裝
pkg of 12 ea
外徑 × 高度
26 mm × 72 mm
容積
10 mL
接頭
thread for 24-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
微型反应容器内部为锥形,可轻松取出小量样品。它们由厚壁硼硅酸盐玻璃制成,并配有 PTFE 表面胶垫和盖。该玻璃器皿可高压灭菌或离心。其胶垫材料无法高压灭菌。胶垫可承受的最高温度低于 121ºC。
透明微型反应容器
:带盖高度;从胶垫到锥形底的深度。
棕色微型反应容器:高度测量值(无盖)。棕色型号无刻度。
从胶垫到锥形底的深度:
尺寸
. . . . . . . . .深度
0.3 mL. . . . . . .25 mm
1.0 mL. . . . . . .34 mm
2.0 mL. . . . . . .50 mm
3.0 mL. . . . . . .45 mm
5.0 mL. . . . . . .60 mm
10.0 mL . . . . . 69 mm
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)