主要文件
27361
Supelco
白色 PTFE/硅胶隔垫
septum diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.125 in. × 0.005 in., pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
white PTFE/silicone
包裝
pkg of 100 ea
參數
250 °C temp. limit
外徑
20 mm
膠墊直徑× 厚度 × PTFE厚度
20 mm × 0.125 in. × 0.005 in.
相容性
for use with 20 mm crimp seal, 22 mm cap
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Septa are used for sealing applications. Septa, white PTFE/silicone is for use with most organic solvents (until pierced). Not recommended for use with chlorosilanes.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)