主要文件
27176
Supelco
中心开孔酚醛树脂螺纹瓶盖
black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
black phenolic hole cap
特點
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
包裝
pkg of 100 ea
參數
149 °C temp. limit
直徑× 高度
23 mm × 11.3 mm
支架直徑
12 mm
接頭
thread for 20-400
相容性
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
相關產品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1