主要文件
27102-U
Supelco
带 PTFE/橡胶隔垫的 11mm 钳口密封盖
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening 4.8 mm
别名:
11 mm PTFE/Rubber Cap Seals
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
特點
closure type crimp seal
包裝
pkg of 1 × 100 ea (27102-U)
直徑× 厚度
11 mm × 1.0 mm
開口
4.8 mm
接頭
thread for 11 mm
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)