Merck
2631705
Supelco
Inlet Liner, for Packed GC (wool packed)
wool packed, pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
包裝
pkg of 5 ea
長度 × 外徑 × 內徑
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
26317054061833406939