Merck
25702
Supelco
未经过处理的熔融石英管
L × I.D. 1 m × 0.32 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
材料
fused silica tubing
包裝
pkg of 3 ea
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
1 m × 0.32 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)