主要文件
24419
用于 Shimadzu AOC14、17、20 和 20i 自动进样器的注射器
volume 10 μL, 10R-S-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
别名:
SGE 10R-S-0.63 注射器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
23 ga
特點
Syringe barrel color-coded dark orange for easy volume identification
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 002898
針長
42 mm
容積
10 μL
相容性
for use with Shimadzu
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Autosampler allows introduction of samples from vials into LC or GC systems. It generally includes motorized sample syringes which help in drawing the samples from vial. The use of autosampler and syringe can remove human error and increase accuracy/precision of the injection.
法律資訊
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)