材料
fused silica
品質等級
agency
ASTM® D5134,D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
參數
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
100
df
0.50 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
50 m × 0.20 mm
基質活性組
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
應用
chemicals and industrial polymers
petroleum
柱類型
capillary non-polar
一般說明
USP 代码:该色谱柱满足USP G1、G2及G9要求。
相:
- 键合的
- 聚二甲基硅氧烷
- -60℃至320℃(等温或程序性的)
應用
其他說明
法律資訊
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
实验方案
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Thermally Desorbed
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Volatile Organic Compounds (VOCs) Chemically Desorbed With CS2
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
Chromatograms
suitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门