主要文件
23862-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 200 ×  ea
别名:
GC column ferrule 1/16 in. (200 pk)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
SB.54
包裝
pkg of 200 ×  ea
內徑
1/16 in.
相容性
1/16 in. O.D. Column
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
特性:特别适合连接质谱仪。可重用性高。仅限等温使用。
材料成分:陶瓷填充的 PTFE
最高温度:
250°C
應用
Supeltex M-1 Ferrule maybe used for making connection between GC sample lines and the tube during solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)